主要文件
SYNA341420
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 14/20
别名:
SynthwareA341420, Adapter, twin connecting hose
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$36.60
$36.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$36.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
$36.60
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A341420
软管外径
8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)