主要文件
SM60100201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 1 pieces
尺寸
20 mm × 20 mm
厚度
100 μm
孔徑
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)