文件
XX1014720
Millipore
Millipore经典玻璃过滤架-套件
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
品質等級
agency
suitable for EPA OTM-45
技術
vacuum filtration: suitable
高度
22.9 cm
直徑
7.6 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
9.6 cm2
漏斗容量
300 mL , accessory 1 L is available
預濾器直徑
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
接頭
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
應用
filtration
相容性
for use with Classic Glass Filter Holder
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
经典玻璃过滤器支架 - 套件
47 mm,PTFE 涂层膜支架,300 mL漏斗
经典玻璃过滤器支架是每个研究实验室必不可少的工具。滤器架′的多用途设计适合各种应用,有三种不同的支撑材料,以适应具体的应用要求。
本品是包含以下各物品的套件:
(货号-产品描述)
XX1014724 - Millipore玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,PTFE涂层
XX1014703 - Millipore弹簧夹,47 mm,铝
XX1014722 - Millipore Millipore玻璃底座和塞子,47 mm,PTFE涂层支架
ALIGNED05 - Millipore对准基准,47 mm,5/PK
特征 & 优点:
•专为轻松装载和移除膜而设计
• 三种膜支持材料选项,可满足多种应用
• 可对滤器进行紫外线灭菌或高温高压灭菌以进行细菌学分析
应用范围:
一般过滤和澄清、细菌学分析、油和液压油的微粒污染分析、脱落细胞学
原則
真空
準備報告
灭菌方法
可在原位进行高压灭菌
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.