Merck
SLW3215/10P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
100 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 3215/10P
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
polyethylene base
polyethylene stopper
接合处
joint stopper24/29
特点
graduations 1.0 mL
detachable foot
制造商/商品名称
3215/10P
SciLabware
高度
270 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)