主要文件
SLW1628/22M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 50 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1628/22M
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$428.00
$428.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$428.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.11
$428.00
请联系客服了解存货情况
材料
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
接合處
joint stopper24/29
無菌
non-sterile
特點
graduated
graduations
Push fit
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1628/22M
外徑 × 長度
26 mm × 200 mm
容量
50 mL
50 mL
管直徑
26 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)