主要文件
SLW1470/12D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
900 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1470/12D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
价格与库存信息目前不能提供
物料
borosilicate glass
flat bottom
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1470/12D
直径× 高度
140 mm × 75 mm
容量
900 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)