主要文件
CLS3140125
Pyrex® 结晶皿
capacity 740 mL, O.D. × H ~125 mm × 65 mm
别名:
Corning® 3140
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$199.00
$199.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$199.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
$199.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Corning 3140-125
外径 × 高度
~125 mm × 65 mm
容量
740 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)