主要文件
SIBNC
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$169.00
$169.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$169.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
MA.24
$169.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
制造商/商品名称
SIBNC
长度 × 宽度
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)