Merck
R581577
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)-5-(PERFLUOROHEXYL)PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H11F13N2O6
CAS号:
分子量:
562.244
MDL號碼: