Merck
P21501
Sigma-Aldrich
9-苯基咔唑
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$201.00
$201.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$201.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H13N
CAS号:
分子量:
243.30
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$201.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES字符串
c1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
InChI key
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)