Merck
N10705
Sigma-Aldrich
5-硝基巴比妥酸 水合物
95%
别名:
5-硝基-2,4,6-三羟基嘧啶, 5-硝基丙二酰脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3N3O5 · xH2O
分子量:
173.08 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品N10705,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
95%
表单
powder
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
183 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
InChI key
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用作钾的微试剂,可形成特征沉淀物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)