Merck
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51191600
NACRES:
NB.79
形狀
liquid
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51350104
容積
25 mL
一般說明
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B