Merck
M60406
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-硝基苯甲酸
98%
别名:
2-硝基间甲基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1960698
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)