Merck
M46128
Sigma-Aldrich
2-亚甲基-3-奎宁酮 盐酸盐 水合物
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO · HCl · xH2O
分子量:
173.64 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品M46128,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
96%
mp
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.Cl.C=C1N2CCC(CC2)C1=O
InChI
1S/C8H11NO.ClH.H2O/c1-6-8(10)7-2-4-9(6)5-3-7;;/h7H,1-5H2;1H;1H2
InChI key
LQTODMPQFWEUFY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)