Merck
41214
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
2000, chemical modification reagent amine reactive
别名:
O-甲基-O′-[(N-琥珀酰亚胺基)琥珀酰氨基乙基]聚乙二醇 2′000, O-甲基-O′-[2-(琥珀酰氨基)乙基]聚乙二醇 2′000 N-琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$378.00
$378.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$378.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$378.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
O-[(N-琥珀酰亚胺基)琥珀酰氨基乙基]-O′-甲基聚乙二醇 2′000,
反应适用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: monofunctional
储存温度
−20°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.