Merck
JKA13014
Sigma-Aldrich
mPEG7-SH
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$508.00
$508.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$508.00
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2SH
UNSPSC代码:
51171641
NACRES:
NA.23
$508.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solid
储存温度
−20°C
应用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律信息
Product of JenKem Technology
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)