主要文件
GF99181109
Magnesium alloy az31
foil, Mg96%/Al 3%/Zn 1%, thickness 0.5 mm, size 200 × 500 mm
别名:
MG010300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$858.00
$858.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$858.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$858.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 991-811-09
尺寸
200 × 500 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)