主要文件
GF15518640
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 500mm x 25mm diameter
别名:
MG097940
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,030.00
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
Request a Bulk Order
通知我
有国内现货时,请邮件通知我。
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,030.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
Request a Bulk Order
通知我
有国内现货时,请邮件通知我。
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 155-186-40
长度 × 直径
500 mm × 25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)