主要文件
GF98618619
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
别名:
W 526011
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$645.00
$645.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$645.00
About This Item
UNSPSC代码:
31191518
NACRES:
NA.23
$645.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.5%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 986-186-19
重量
100 g
最大零件尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)