Merck
GF95900452
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
别名:
TB007902
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,490.00
$1,490.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,490.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Tb
CAS号:
分子量:
158.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141614
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,490.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 959-004-52
电阻率
116 μΩ-cm, 20°C
长度
50 mm
直径
2.0 mm
沸点
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
密度
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)