Merck
GF14307252
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99%
别名:
TB006100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$604.00
$604.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$604.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Tb
CAS号:
分子量:
158.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141614
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$604.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
方案
99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 143-072-52
电阻率
116 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
最大肿块尺寸
25 mm
沸点
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
密度
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)