主要文件
GF93327217
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.0045 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
别名:
FV301050
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$658.00
$658.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$658.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
$658.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 933-272-17
長度
0.5 m
厚度
0.0045 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)