一般描述
BRAND的移液头和过滤头质量可靠,适用于精确而严苛的分析。原料中不含二甲酰胺和油胺。针头在BRAND公司监控的洁净室条件下生产,自动包装。不使用分离剂或脱模助剂。BRAND提供容量为0.1 μl至10 ml的移液器针头和容量为0.1 μl至1250 μl的过滤头。经过BRAND移液器和其他制造商各种移液器的测试。有关更多信息,参阅选型指南。
应用
移液
特点和优势
- 经过认证的生命科学级品质:原始原料,在受控的室内条件下生产, 密集的过程控制, 目视检查,批次管理,最终产品检验,经过验证的 功能
- 完美适合Transferpette微移液器和许多其他 移液管。
- 针头系统满足所有要求。
- BRAND移液头和过滤器头以及相应的TipBoxes 可在121°C (2 bar)下高压灭菌,符合DIN EN 285。
其他说明
浏览所有移液管吸头
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG