主要文件
GF91109257
磷青铜
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
别名:
CU050247
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$580.00
$580.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$580.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$580.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 911-092-57
长度
10 m
线圈宽度
0.4 mm
厚度
0.08 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)