主要文件
GF89881857
氟化锂
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.995%
别名:
LI516101
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,170.00
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,170.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
99.995%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 898-818-57
重量
50 g
塊最大尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)