等級
anhydrous
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
溶解度
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为添加剂,制造用于锂离子电池的SiO@C/石墨复合阳极材料。氟化锂能稳定固体电解质界面(SEI),并提高初始库仑效率。
- 作为SEI中的一个关键组分,用于稳定SEI层并提高锂金属电池的循环效率。
- 用于制造高效n型晶体硅太阳能电池的电子接触件。
- 用于制备辐射成像探测器的固态光源。
- 用于合成不对称超级电容器应用的高度结晶MXene。此外,还用于制备具有合理强度、高导电性和出色电磁干扰屏蔽性能的轻质、柔性和疏水性MXene泡沫。
- 作为电子注入层,用于制造具有20%量子效率的ITO/PEDOT:PSS/钙钛矿/B3PYMPM/LiF/Al OLED器件。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.