主要文件
GF87410819
氟化锂
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.995%
别名:
LI516101
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$483.00
$483.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$483.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$483.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.995%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 874-108-19
重量
10 g
最大肿块尺寸
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)