主要文件
GF82853781
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 15.6, L 100 m, filament diameter 0.023mm
别名:
AM325750
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$285.00
$285.00
预计发货时间2025年5月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$285.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$285.00
预计发货时间2025年5月19日详情
获取大包装报价
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 828-537-81
长度
100 m
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)