Merck
GF81157091
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
别名:
SI006031
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Si
CAS号:
分子量:
28.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141911
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.95%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 811-570-91
重量
200 g
最大零件尺寸
45 (micron)
沸点
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)