主要文件
GF65991167
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
别名:
CU065805
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
描述
polyimide insulation
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 659-911-67
长度
10 m
导体直径
0.030 mm
隔离层厚度
0.004 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)