主要文件
GF15175302
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 100 m, insulation thickness 0.01 mm
别名:
CU065821
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 151-753-02
长度
100 m
直径
0.125 mm
隔离层厚度
0.01 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)