主要文件
GF63357611
Manganin® - resistance alloy
wire, 0.18 mm diameter, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 500 m
别名:
CU065138
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$581.00
$581.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$581.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$581.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 633-576-11
长度
500 m
直径
0.18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)