主要文件
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,180.00
$1,180.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,180.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$1,180.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 652-971-11
尺寸
50 × 50 mm
厚度
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)