主要文件
GF62139876
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,970.00
$1,970.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,970.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$1,970.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 621-398-76
尺寸
50 × 50 mm
厚度
4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)