主要文件
GF63605392
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
750mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.45mm wall thickness, 0.9mm inside diameter, as drawn
别名:
CU107320
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$538.00
$538.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$538.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$538.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 636-053-92
长度 × 壁厚度
750 mm × 0.45 mm
外径 × 内径
1.8 mm × 0.9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)