Merck
GF62465250
wire, 0.40 mm diameter, length 0.2 m, purity 99.95%
别名:
AU005148
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141717
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
99.95%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 624-652-50
电阻率
2.05 μΩ-cm, 0°C
长度
0.2 m
直径
0.40 mm
沸点
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)