主要文件
BASMF2014
Sigma-Aldrich
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$801.00
$801.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$801.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
$801.00
预计发货时间2025年6月06日详情
获取大包装报价
方案
99.95%
直径
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
相关类别
法律信息
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)