主要文件
GF60781709
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
别名:
CU067910
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$362.00
$362.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$362.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
$362.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 607-817-09
長度 × 直徑
1000 mm × 3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)