主要文件
GF59029678
纤维素
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, L 0.5 m, condition black
别名:
AC321088
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$309.00
$309.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$309.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$309.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 590-296-78
长度
0.5 m
厚度
0.09 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)