主要文件
GF58590771
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
别名:
AG065120
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 585-907-71
长度 × 直径
5 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)