主要文件
GF56924466
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
100g lump, 100mm max. lump size
别名:
BI076100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141706
NACRES:
NA.23
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 569-244-66
重量
100 g
最大肿块尺寸
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)