主要文件
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$3,040.00
$3,040.00
预计发货时间2025年5月09日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$3,040.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$3,040.00
预计发货时间2025年5月09日详情
物料
borosilicate glass
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Büchi 002965
尺寸
230 mm × 50 mm
一般描述
The Buchi drying tube insert comes separately as a replacement part. Use with the Buchi drying tube assembly (Z229776) in the Buchi glass drying oven (Z563080 or Z616818).
法律信息
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)