Merck
GF55627713
foil, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, purity 99.95+%
别名:
AG000467
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
化驗
≥99.95%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 556-277-13
電阻係數
1.59 μΩ-cm, 20°C
直徑
10 mm
10 mm
厚度
0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI 密鑰
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)