主要文件
GF55324177
聚苯并咪唑
(PBI), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm, black
别名:
BI307910
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,340.00
$1,340.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,340.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$1,340.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 553-241-77
长度
300 mm
直径
9.5 mm
颜色
black
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)