主要文件
GF55149396
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 1.0 mm, length 150 mm, wall thickness 0.3 mm
别名:
W 607140
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$519.00
$519.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$519.00
About This Item
UNSPSC代码:
31191518
NACRES:
NA.23
$519.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 551-493-96
长度
150 mm
外径
1.0 mm
壁厚度
0.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)