主要文件
GF54705966
Nickel oxide
powder, max. particle size 1700 micron, weight 25 g, min. particle size 850 micron
别名:
NI516030
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$203.00
$203.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$203.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
$203.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
方案
≥85%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 547-059-66
重量
25 g
最大零件尺寸
1700 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)