主要文件
GF63811795
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
别名:
NI516010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$312.00
$312.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$312.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
$312.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 638-117-95
重量
50 g
颜色
black
最大零件尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)