主要文件
GF51450667
Dural® - aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1
1000mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn
别名:
AL047105
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$546.00
$546.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$546.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$546.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 514-506-67
长度 × 壁厚度
1000 mm × 0.051 mm
外径 × 内径
0.53 mm × 0.428 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)