主要文件
GF51221090
Carbon - vitreous - 3000c
foil, thickness 0.5 mm, size 12.5 × 12.5 mm, condition glassy carbon
别名:
VC000400
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$652.00
$652.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$652.00
About This Item
UNSPSC代码:
12141908
NACRES:
NA.23
$652.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 512-210-90
尺寸
12.5 × 12.5 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)