Merck
GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
别名:
VC003829
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141908
NACRES:
NA.23
製造商/商標名
Goodfellow 105-638-14
尺寸
60 × 60 mm
厚度
10.0 mm
體積密度
0.05 g/cm3